Learn More
Agilent BioTek Gas Controllers: Calibration Kit for CO2 Controller
Accuracy Verification Kit for both Gas Controllers (CO2 and O2 or CO2 only)
Marca: Agilent BioTek 1210011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accuracy Verification Kit for both Gas Controllers (CO2 and O2 or CO2 only)
- Includes calibrated 5% CO2 tank, regulator and tubing
Specifica
Calibration Kit | |
CO2 Gas Controller |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto