Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
dietro preventivo
Specifica
Tipo Cell Imaging Multi-Mode Microplate Reader
Agitazione Linear, Orbital, Double Orbital
Fotocamera Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Intervallo di assorbanza 230 to 999 nm, 1 nm increments
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17267939
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5FV-SN
CYT5FV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17227939
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
CYT5FAV-SN
CYT5FAV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17287939
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5FW-SN
CYT5FW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17247939
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5FAW-SN
CYT5FAW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17207969
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MW-SN
CYT5MW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17227959
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MFW-SN
CYT5MFW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17267959
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MPW-SN
CYT5MPW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17287949
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MFAW-SN
CYT5MFAW
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17287959
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MV-SN
CYT5MV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17207959
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MFV-SN
CYT5MFV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17247959
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MPV-SN
CYT5MPV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17267949
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Agilent BioTek
CYT5MFAV-SN
CYT5MFAV
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Description
Description
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
Specifications
Specifications
Cell Imaging Multi-Mode Microplate Reader
Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV
230 to 999 nm, 1 nm increments
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
Fluorescence, phase contrast, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield and phase contrast
2 Syringe Pumps
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection)
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
51.4 cm
44.5 cm
36.3 kg
41.6 cm
250 W max.
Linear, Orbital, Double Orbital
0 to 20%
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
5 to 1000 μL, 1 μL increments
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
20.2 in.
17.5 in.
80 lb.
16.4 in.
CE and TUV marked. RoHS compliant.