Learn More
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker
For use with BioStack4 microplate stacker
3434.00CHF - 5224.00CHF
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Biostack microplate stacker, lidded plates ≤22 mm or unlidded plates ≤17.8 mm |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15399830
![]() |
Agilent BioTek
1230003 |
10 Plate Stack Set |
3434.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15579485
![]() |
Agilent BioTek
1230004 |
30 Plate Stack Set |
5224.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For use with lidded plates
- Note: Only for use with Biostack4
Specifica
Biostack microplate stacker, lidded plates ≤22 mm or unlidded plates ≤17.8 mm |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto