Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
GREENER_CHOICE
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
Marca:  Agilent BioTek BSTCK3WR-SN
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17267909
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Includes: One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems. The rapid plate exchange speeds deliver increased throughput and enhanced efficiency and greater productivity
BioStack can accommodate assay workflows for 24- to 1536-well plates. Microscope slides can be stacked for imaging using BioTek's custom slide holders. The BioTek BioStack 4 is a delidding microplate stacker, automating the handling of lidded microplates for sensitive cell-based assays, for complete walkaway automation.
Certifications
CE marked; ETL listed
Compliance
Conformità RoHS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50/60 Hz
18 to 40°C
20.7 in.
10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates
One instrument integration kit; Communication cable; Operator manual; Microplate pedestal for storage stack loading and unloading; Maintenance kit
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers
11.3 kg
18.8 cm
100/240 V
CE and TUV marked. RoHS compliant.
52.6 cm
10 to 85%
ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm
<25 lb.
7.4 in.
BioStack 3 Microplate Stacker
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers > BioStack 3 Microplate Stacker
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato