Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
With textured fingers to provide enhanced grip. Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5 are antistatic, powder-free, latex-free, resistant to a wide range of chemicals and are ideal for use in electrically sensitive applications.
Brand:  Nitritex™ NAN5-M
 View more versions of this product
Product Code. 15248268
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Single-use
Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC
Yes
Powder Free
Non-sterile
Electrically sensitivity applications
EasyTear™
A broad range of chemicals
12 in.
94 mm ± 5
White
Fully Textured
Ambidextrous
Nitrile
Medium
Textured
Beaded
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
BioClean Nano 5
30 cm
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato