Learn More
Memmert™ Basic Series Water Baths
Corrosion-resistant stainless steel water bath. Memmert™ Basic Series Water Baths feature precise electronics and multiple temperature protection to guarantee the highest level of safety in the laboratory.
Merk:  Memmert™ WNB29
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10433302
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Microprocessor PID temperature controller
  • Digital display
  • Over-temperature protection
  • Integrated digital timer
Specificatie
Specificatie
Microprocessor PID
CE, VDE, GS
For research laboratories, food and beverage, temperature control
WNB 29
±0.1°C
590 mm
350 mm
140 mm
29 kg
230 V
50/60 Hz
29 L
Digital LED
Stainless Steel
95°C
818 mm
516 mm
238 mm
590 mm
22 kg
2.4 kW
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen