Learn More
Barium titanium oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11399219
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
For vacuum deposition
Barium titanium oxide is used for vacuum deposition. It is also used in electronic ceramics, PTC thermistor, the configuration of the capacitors and as a raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12047-27-7
Molecular Formula BaO3Ti
Molecular Weight (g/mol) 233.19
MDL Number MFCD00003447
InChI Key WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC Name barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifications
Melting Point 1620°C
Physical Form Pieces
Quantity 25 g
Merck Index 14,1000
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 233.19
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Density 5.85 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Barium titanium oxide
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt