Learn More
Bariumoxalat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Descripción
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Barium oxalate |
Schmelzpunkt | 400°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | BaC2O4 |
UN-Nummer | UN1564 |
Merck Index | 14,985 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido