Learn More
Bottiglia per campioni Azlon™ Azlon™
Unbreakable and lightweight specimen containers. AzlonTM LDPE specimen containers with hinged caps are perfect for many laboratory applications.
Marca: Azlon BGG302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Containers with captive hinged cap suitable for many applications
- Lightweight and unbreakable in normal use
- Can withstand temperatures up to 80°C
Specifica
Specimen Container | |
LDPE | |
Hinged Cap | |
38 mm |
Yes | |
1 mL | |
8 mm | |
20/Pk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Bottiglia per campioni Azlon™ Azlon™ > Capacity: 1mL
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto