Learn More
Axygen™ Screw Caps with O-rings
Select looped or non-looped format
87.55 - 1131.72
Specificatie
Inclusief O-ring
Materiaal Polypropylene
Voor gebruik met (apparatuur) Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes
Meer specificaties weergeven
Producten 41
Productcode Merk Kleur Steriliteit Indeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Kleur Steriliteit Indeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12759368
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-BR
Brown Non-sterile Non-looped
814.25
Pack of 4000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11306134
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-BR
Brown Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11310325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-B
Blue Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11300325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-A
Assorted Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12508947
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-BR-S
Brown Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12799368
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-C-S
Clear Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12538947
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-C-S
Clear Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12518947
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-B-S
Blue Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11320325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-G
Green Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10328609
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-G
Green Non-sterile Non-looped
814.25
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12789368
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-C
Clear Non-sterile Non-looped
814.25
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11366144
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-C
Clear Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12719378
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-GR
Gray Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11330325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-GR
Gray Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12769378
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-BR
Brown Non-sterile Looped
829.29
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11360325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-BR
Brown Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12528957
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-C-S
Clear Sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11300335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-O
Orange Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12729388
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-O
Orange Non-sterile Looped
829.29
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11350325
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-B
Blue Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12759378
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-B
Blue Non-sterile Looped
829.29
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12779378
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-C
Clear Non-sterile Looped
806.80
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12739388
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-P
Pink Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11320335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-R
Red Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12789388
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-Y
Yellow Non-sterile Looped
829.29
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11350335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-Y
Yellow Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12709398
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-O-S
Orange Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12799388
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-O
Orange Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11360335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-O
Orange Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12779388
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-W
White Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11330335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-LP-V
Violet Non-sterile Looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11390335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-V
Violet Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12588967
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-R-S
Red Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11380335
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-R
Red Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10387849
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-R
Red Non-sterile Non-looped
812.77
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12789398
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-W-S
White Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12528977
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-W-S
White Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10692261
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-Y
Yellow Non-sterile Non-looped
812.77
4000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11310345
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-Y
Yellow Non-sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12548977
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-Y-S
Yellow Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12709408
Bekijk documenten
Axygen™
SCO-Y-S
Yellow Sterile Non-looped Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Axygen microcentrifuge tubes feature a screw cap that provides a tight secure seal. Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom. Sterile options are also available.
  • Maximum G-force is 20,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
Tubes, with Cap, Sterile
All sterile screw cap microcentrifuge tubes are pre-assembled with non-looped caps with O-Rings.
Colored-cap versions are also available in sterile format.
Specificatie
Specificatie
O-ring
Polypropylene
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5 mL, 1.5 mL, and 2 mL microcentrifuge tubes
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie