Learn More
Axygen™ GEN3™ Multi-Barrier Pipette Tips
Offers the ultimate in protection against cross contamination using tri-filter technology
568.17 - 1185.00
Specificatie
Gefilterd Filtered
Steriliteit Sterile
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Reinigingsclaims DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, and Pyrogen Free
Indeling Rack
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Productcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12882273
Bekijk documenten
Axygen™
GEN3-200-L-R-S
1 to 200 μL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12802283
Bekijk documenten
Axygen™
GEN3-10-L-R-S
0.1 to 10 μL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12822453
Bekijk documenten
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S
100 to 1000 μL Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12812283
Bekijk documenten
Axygen™
GEN3-1000-L-R-S
100 to 1000 μL
644.31
5000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12892273
Bekijk documenten
Axygen™
GEN3-20-L-R-S
20 μL
637.92
4800 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
The new Axygen™ brand GEN3 multi-barrier filter pipet tips offer the ultimate in protection against cross contamination using tri-filter technology. These tips will prevent liquid or aerosol from passing through and will lock on contact. GEN3 tips effectively separate liquid from the self-sealing barrier using an additional protective layer of conventional polyethylene filter material. In addition to the self-sealing properties, our GEN3 multi-barrier pipet tips feature our exclusive Maxymum Recovery™ technology which reduces the amount of reagent or sample adhering to the pipet tips. Offered in Racks, sterile, tips are nonpyrogenic and certified human gDNA and PCR inhibition free and DNase-/RNase-free.
  • Multi-barrier self-sealing filter prevents aerosol or liquid cross contamination
  • Certified human gDNA and PCR inhibition, RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Proprietary filter design prevents possible PCR inhibition
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
  • Sterile, no need to autoclave
  • Certifications
    GEN3 multi-barrier tips are certified human gDNA and PCR inhibition free. Certified DNase-/RNase-free and nonpyrogenic.
    Specificatie
    Specificatie
    Filtered
    Not Autoclavable
    Rack
    Polyethylene
    Sterile
    DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, and Pyrogen Free
    GEN3
    Video's
    SDS
    Documentatie
    Documentatie