Learn More
Axygen™ Automation Tips for Tecan™, Zymark™, Biotek™ and Dynamic Devices
Ensure consistent performance and quality. Axygen™ Automation Tips for Tecan™, Zymark™, Biotek™ and Dynamic Devices are constructed of clear polypropylene in 96-well racks. Available in nonsterile/sterile, non-filtered/filtered, wide-bore and bottom-labeled options with volumes ranging from 50 to 200μL.
Merk:  Axygen™ EV-200-R
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11326284
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls
  • Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
  • Compatible with the following:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
    • Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
200 μl
Niet-steriel
Lichtgrijs
DNase, Rnase Free
Rack
SBS Rack
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo en Aquarius; Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ en Zephyr™; Biotek™ Precision™ en Precision XS; en Dynamic Devices Oasis LM, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM
Non-filtered
Transparant
Vrij van RNase en DNase, ANSI
Niet-pyrogeen, gebruikt voor strenge specificaties onderhevig aan strikte procescontrole
Niet-gefilterd, Round
50 Racks/Cs.
Polypropyleen
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie