Learn More
ASCC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17627-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867564
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a protein that belongs to a family of helicases that are involved in the ATP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes. The encoded protein is the largest subunit of the activating signal cointegrator 1 complex that is involved in DNA repair and resistance to alkylation damage. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
ASCC3
Polyclonal
Unconjugated
ASCC3
ASC 1 complex subunit p200, ASC1p200, ASCC3, HELIC1, Helicase, ATP binding 1, RNAH, Trip4 complex subunit p200
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10973, 309887, 77987
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E9PZJ8, F1LPQ2, Q8N3C0
Ascc3
ASCC3 Fusion Protein Ag11848
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis