Learn More
Apatite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319128
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For Grain Mounts, XRD and Microprobe Standards, Identification of Unknown Minerals
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1306-05-4
Molecular Formula Ca5FO12P3
Molecular Weight (g/mol) 504.298
MDL Number MFCD00285511
InChI Key VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonym fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
PubChem CID 10207414
IUPAC Name pentacalcium;fluoride;triphosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Color Colorless
Physical Form Chips
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water and hydrochloric acid.
Appearance Colorless chips
Chemical Name or Material Apatite
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado