Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818 Industriehandschuhe aus Nylon/Elasthan mit Beschichtung aus Nitrilschaum
Die Handschuhe sind mit ZONZ™ Comfort Fit Technologie ausgestattet
Marke: Ansell 11818110
53.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Soft, 18 gauge nylon/spandex liner provides a sheer, second skin for increased user comfort and compliance
- Ultrathin FORTIX™ nitrile patent-pending 0.7 mm foam coating enhances dry grip and lasts 2x longer than traditional coatings
- Coating is 20% more breathable that previous formulations for cooler, drier hands
- ZONZ™ Comfort Fit Technology provides optimized knitting at the base of the pinky finger, across the finger tips, and through the palm
- Benefits from proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver cleaner, more comfortable gloves
Spezifikation
ANSI 4 | |
No | |
Nitrilschaum | |
ANSI A1 | |
Spezifisch | |
Seamless Knit Gloves | |
Fahrzeugbau, Maschinen, Gerätebetrieb und Handhabung von Chemikalien | |
Knit | |
11-818 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Knit | |
Blue | |
Rough | |
Nylon, Spandex | |
11 | |
Unisex | |
Rough | |
18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur