Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Artikelnummer. 15662000 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Molecular Formula H8N2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 228.19
MDL Number MFCD00003390
InChI Key ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC Name diazanium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Melting Point 120°C
Color White
Quantity 2.5 kg
Linear Formula (NH4)2S2O8
UN Number UN1444
Formula Weight 228.2g/mol
Percent Purity 98%
Grade Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Powder/Crystals/Chunks
Density 1.98g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)
Chemical Name or Material Ammonium Persulfate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt