Learn More
Welch Ilmvac™ Aluminium transitieflens
Designed for use with Welch Ilmvac™ rotary vane vacuum pumps.
Merk:  Welch Ilmvac™ 701712
Productcode. 10210032
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Stainless steel hose connector adaptor
  • For 7mm tube
  • DN 16 KF – DN 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Aluminium
Elk 1
DN 16/12
Transitieflens
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie