Learn More
Oxyde de titane d’aluminium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312438
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-39-6
Formule moléculaire Al2O5Ti
Poids moléculaire (g/mol) 181.825
Numéro MDL MFCD00064749
Clé InChI CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
CID PubChem 16213786
Nom IUPAC oxo-bis(oxoalumanyloxy)titane
SMILES O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum titanium oxide
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 181.86
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis