Learn More
Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, M Plane, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Ea.
5 Ea.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 5
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Chemical Name or Material | Aluminum Oxide Substrate, M Plane |
Name Note | Polished One Side |
Quantity | 1 Ea. |
Molecular Formula | Al2O3 |
MDL Number | MFCD00003424 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido