Learn More
Aluminum oxide, single crystal, Thermo Scientific™
Product Code. 15441467
Click to view available options
Quantity:
1 Pc.
5 Pc.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11092-32-3
Molecular Formula Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
MDL Number MFCD00003424
InChI Key TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alumina, corundum, electrocorundum, korund, emery, alpha-corundum, abramant f 36, abramax f 46, abramax f 54
PubChem CID 14769
IUPAC Name oxo(oxoalumanyloxy)alumane
SMILES O=[Al]O[Al]=O
Spezifikation
Quantity 5 Pc.
Solubility Information Insoluble in water.
Chemical Name or Material Aluminum oxide, Single crystal, 25.4mm dia x 0.5mm thick, random orientation
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt