Learn More
Alumina B, Activity: Super I, Basic pH, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4589713 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc. This Alumina is produced at the highest activity available in the market.
  • MP EcoChrom™ Alumina - Super I is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
  • MP Alumina B - Super I show absorption capacity approximately twice as high as an Alumin B, Activity I.
  • The initial activity is kept in a very narrow range and their deactivation behaviour is extremely constant.
  • The product is available as a neutral version, MP Alumina N - Super I, and an acidic version, MP Alumina A - Super I.
  • MP EcoChro Alumina B - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides, environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Alumina B
Nota nome Activity: Super I
Colore Pink to White
Forma fisica Free-flowing Powder
Quantità 500 g
Note sul grado di purezza For Dioxane Analysis
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Densità 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use. For more information, please contact our customer service department.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato