Learn More
Ansell Alphatec™ 1500 Plus Lab Coat Bound - Model 204
Alphatec™ 1500 Plus Lab Coat delivers comfortable protection in general industrial environments.
Marke: Ansell WH15B-00204-05
235.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimized breathability: AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Model 204 delivers comfortable protection in general industrial environments, thanks to its air and water vapor permeable as well as anti-static, SMS material
- Reduced contamination risks: As this protective outer garment is silicone-free, it minimizes contamination risks, making it ideal for the life sciences and metal fabrication industries
- Improved ergonomics: In addition, this white protective over garment offers an optimized fit, which improves wearer comfort and workplace safety
DESIGN FEATURES:
- Medium length labcoat with collar, studded front fastening, left breast and right thigh pockets.
Spezifikation
Anti-static Lab Coat | |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Non-sterile | |
Below Hip-length | |
Yes | |
48 gsm |
X-Large | |
SMS | |
Buttons | |
Reusable | |
Chemicals | |
2 | |
CE CATEGORY III (Type PB [6]) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur