Learn More
Alpha E catenin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Specifications
Antigen Alpha E catenin
Concentration 0.41 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16870754
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
12831-1-AP-20UL
20 μL
1696.32 NOK
20µL
16860754
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
12831-1-AP-150UL
150 μL
4796.50 NOK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
Associates with the cytoplasmic domain of a variety of cadherins. The association of catenins to cadherins produces a complex which is linked to the actin filament network, and which seems to be of primary importance for cadherins cell-adhesion properties. Can associate with both E- and N-cadherins. Originally believed to be a stable component of E-cadherin/catenin adhesion complexes and to mediate the linkage of cadherins to the actin cytoskeleton at adherens junctions. In contrast, cortical actin was found to be much more dynamic than E-cadherin/catenin complexes and CTNNA1 was shown not to bind to F-actin when assembled in the complex suggesting a different linkage between actin and adherence junctions components. The homodimeric form may regulate actin filament assembly and inhibit actin branching by competing with the Arp2/3 complex for binding to actin filaments. May play a crucial role in cell differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
Alpha E catenin
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P26231, P35221
12385, 1495, 307505
Alpha E catenin Fusion Protein Ag3565
Primary
-20°C
CTNNA1
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
alpha catenin, Alpha E catenin, Cadherin associated protein, CAP102, Catenin alpha 1, CTNNA1, alpha-catenin, alpha-E-catenin, alphaE-catenin
Ctnna1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt