Learn More
ALDH1L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 17390-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ALDH1L1 catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, NADP, and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family and is responsible for formate oxidation in vivo. Deficiencies in this gene can result in an accumulation of formate and subsequent methanol poisoning.Spécification
ALDH1L1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ALDH1L1 | |
10 FTHFDH, ALDH1L1, FTHFD | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
107747, 10840, 64392 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.17 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O75891, P28037, Q8R0Y6 | |
Aldh1l1 | |
ALDH1L1 Fusion Protein Ag11285 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu