Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes, Bottles, and Plates
Conical tube, bottle, and plate adapter for rotor S-4xUniversal-Large.
Merk:  Eppendorf™ 5920755005
Productcode. 16534144
  • 446.00 / 2 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • 2 pieces
  • Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Adapter
50 mL conical tubes, 175 to 250 mL bottles, and plates
For Rotor S-4xUniversal-Large
2
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie