Learn More
Acetonitrile, anhydrous, amine free, 99.9%
Product Code. 11395737
Click to view available options
Quantity:
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
In peptide and DNA synthesis, HPLC.Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis and in the purification of butadiene. It is used as a mobile phase in HPLC and in LC-MS. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Melting Point -48°C to -45°C
CAS 75-05-8
Color Colorless
Density 0.786 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 80°C to 82°C
Quantity 4 L
Flash Point 5°C (41°F)
Ignition Point 525°C (977°F)
Odor Pungent
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.344
Assay Percent Range 99.9%
Molecular Formula C2H3N
MDL Number MFCD00001878
Vapor Pressure 73mm Hg at 20°C
Beilstein 741857
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Solubility Information Miscible with water and methanol.
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC Name acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formula Weight 41.05
Chemical Name or Material Acetonitrile, Amine Free
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt