Learn More
Digi-Sense™ Accessories for the 20250-40 Digi-Sense™ Temperature Humidity Touch-screen Recorder
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
12.00 - 112.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Temperature/RH Touch Screen Recorder with NIST Traceable Calibration (20250-40)
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Productcode Merk Producttype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Producttype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15830016
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-48
Replacement Power Supply Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15820016
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-47
Extension Sensor Cable
18.80
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15810016
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-46
Replacement Temperature/RH Sensor Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15840016
Bekijk documenten
Digi-Sense™
20250-49
Replacement USB Cable
12.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Includes A2LA accredited NIST-Traceable Calibration Certificate
  • Measures, logs, and displays temperature, humidity, and dew point
  • Removable sensor for local or remote measurements using extension cable included
  • Wall mount or desk mount operation
  • Resident self-booting software, no installation necessary
  • Comes with NIST calibration
  • Stored data downloads to computer via USB cable provided in CSV format
Warranty
2 Years
Specificatie
Specificatie
Temperature/RH Touch Screen Recorder with NIST Traceable Calibration (20250-40)
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie