Learn More
ABCD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1696.32 NOK - 4796.50 NOK
Specifications
Antigen ABCD1
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16868043
View Documents
Proteintech
11159-1-AP-20UL
20 μL
1696.32 NOK
20µL
16858043
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
11159-1-AP-150UL
150 μL
4796.50 NOK
150µL
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the UBA domain family, whose members include proteins having connections to ubiquitin and the ubiquitination pathway. The ubiquitin associated domain is thought to be a non-covalent ubiquitin binding domain consisting of a compact three helix bundle. This particular protein originates from a gene locus in a refined region on chromosome 9 undergoing loss of heterozygosity in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Taking into account its cytogenetic location, this UBA domain family member is being studies as a putative target for mutation in nasopharyngeal carcinomas. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
ABCD1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P33897, P48410
11666, 215, 363516
ABCD1 Fusion Protein Ag1635
Primary
-20°C
ABCD1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ABC42, ABCD1, Adrenoleukodystrophy protein, ALD, ALDP, AMN
Abcd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt