Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Le tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Marca:  KleenGuard™ 97900
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11765763
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Approved as Complex Design (Category 3) equipment - offering protection to the levels specified for Type 5 and 6 by CEN
  • Single use and breathable protective clothing designed for maximum comfort and safety, providing anti-static and general protection against water-based or chemical splashes, liquids, and dust particles
  • Suitable for use as protection against solid particles and particulate radioactive contamination - EN1073-2
  • Silicone-free, low lint and treated to be antistatic - to EN 1149-5
  • Ideal for protecting against powders, larger fibres and protection against a wide range of chemicals - reducing contamination in critical areas
  • Storm flap and hood designed for easier taping to a respirator
  • Suitable for use in pharmaceutical industries, manufacturing, utilities, electronics, agriculture and paint spraying areas
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Unisex
White
Elastic
Elastic
Respirator Fit
Stitched
A40
Small
KleenGuard™
Single-use
Elastic
Con cappuccio
Zipper
Non-sterile
Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Particle, Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato