Learn More
MP Biomedicals™ 7X™O-Matic-Lösung
7X™-O-Matic-Lösung wurde für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten unter Druck, Hitze und Erschütterung (Maschinenwaschanlage) entwickelt.
109.00 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | 9 bis 11 |
Aussehen | Transparent bis hellgelb |
Konzentration | 7X |
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11449585
|
MP Biomedicals™
097667494 |
1 gal. |
324.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11459585
|
MP Biomedicals™
097667495 |
5 gal. |
327.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11439585
|
MP Biomedicals™
097667493 |
1 gal. |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten
- Zur Anwendung in einer Maschinenwaschanlage konzipiert und dabei hitze-, druck- und erschütterungsresistent
- Leistungsstarkes Benetzungs- und Durchdringungsmittel, das ein nicht-ionisches Tensid und ein Hydrotrop enthält, um Phosphate zu komplexieren.
- Es verhält sich und bleibt unter Rühren weitgehend schaumfrei
- Erhältlich in verschiedenen praktischen Packungsgrößen und stabil für eine langfristige Lagerung
- Effektiv und sicher
- Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
- Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
Spezifikation
Flüssig | |
Transparent bis hellgelb | |
15°bis 30 °C |
9 bis 11 | |
7X | |
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen |
Sicherheit und Handhabung
- 7X-O-Matic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.