Learn More
Ansell™ 70-215 Series Yellow Neptune™ Medium Weight Gloves
Constructed from high-tech para-aramid short fibers, the gloves provide improved sensitivity and fit. The seamless construction avoids irritation and the use of short fibers offer extra comfort.
171.00CHF
Specifica
Materiale parte posteriore | Neptune™ |
---|---|
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI |
Materiale polso | Neptune™ |
Stile polso guanto | Knit |
Materiale rivestimento interno | Dupont™ Kevlar™ aramid fibers |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12670972
|
Ansell™
70215080 |
8 |
171.00CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12680972
|
Ansell™
70215090 |
9 |
171.00CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12660972
|
Ansell™
70215070 |
7 |
171.00CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12650972
|
Ansell™
70215100 |
10 |
171.00CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Industrial gloves
- 100% DuPont™ Kevlar™ aramid fibers glove provides light-duty cut protection
- Protection from sharp edges of metals, ceramics, glass and other materials
- Reversible design allows glove to be worn on either hand, reducing replacement costs
- Offers very high cut resistance to weight ratio
- Use of Terry loop technique enhances heat insulation
- Thicker-walled glove offers high shock absorption without losing dexterity
- Neptune™coating on the glove fibres repel liquids, avoiding damage to the Kevlar™ aramid fibers strands and extending glove life
- Reinforced thumb welt increases abrasion resistance also adding to glove durability
- Ambidextrous gloves are fully washable and can be re-used many times
Applications:
- Chassis assembly, body trimming
- Inspection (picking, checking and marking)
- Metalworking and assembly operations
- Seizing structural and body parts
- Touching up
Specifica
Neptune™ | |
Neptune™ | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
144 Pairs |
Standards CATEGORY III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI | |
Knit | |
Dupont™ Kevlar™ aramid fibers | |
Very high cut resistance |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.