Learn More
4-tert-Butylbenzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10593721
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1710-98-1
Molecular Formula C11H13ClO
Molecular Weight (g/mol) 196.67
MDL Number MFCD00000695
InChI Key WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC Name 4-tert-butylbenzoyl chloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Yellow
Density 1.0000g/mL
Boiling Point 135°C (20.0 mmHg)
Flash Point 87°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3)3CC6H4COCl
Refractive Index 1.5354 to 1.5374
Quantity 25 g
Specific Gravity 1
Synonym benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Solubility Information Solubility in water: readily hydrolysed
Formula Weight 196.68
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-tert-Butylbenzoyl chloride, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt