Learn More
4-(n-Propoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7030327
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91062-38-3
Molecular Formula C10H13BO4
Molecular Weight (g/mol) 208.02
MDL Number MFCD06659852
InChI Key XJEONFAJOXSZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propoxycarbonyl phenylboronic acid, propyl 4-boronobenzoate, 4-n-propyloxycarbonylphenylboronic acid, n-propyl 4-boronobenzoate, 4-propoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-propoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-propoxycarbonyl benzene boronic acid, 4-n-propoxycarbonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 23005364
IUPAC Name (4-propoxycarbonylphenyl)boronic acid
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Melting Point 121°C to 123°C
Quantity 1 g
Formula Weight 208.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(n-Propoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato