Learn More
4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 10512442
4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2701618
1 g, Amber Glass Bottle, 1g
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10g
1g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 10512442
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB05698DA
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 5819-40-9
Molecular Formula C4H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 177.00
MDL Number MFCD00052553
InChI Key JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 177
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado