Learn More
4-bromo-3,5 -difluorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15483417
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-3,5-difluorophénol est utilisé comme intermédiaire de cristaux liquides. Réactif dans la synthèse du cristal liquide du groupe difluoroéthylèneoxy.
Solubilité
Peu soluble (8,2E-5 g/l) (25°C).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130191-91-2
Formule moléculaire C6H3BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 208.99
Numéro MDL MFCD08062385
Clé InChI HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7172027
Nom IUPAC 4-bromo-3,5-difluorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3,5-difluorophenol
Point de fusion 72°C to 78°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme 2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C).
Poids de la formule 208.99
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis