Learn More
Macherey Nagel 300ML MSTFA, 6X50 ML
Marque: Macherey Nagel 701270.650
300ML MSTFA, 6X50 ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Informations supplémentaires
- MSTFA
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: MSTFA
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur