Learn More
3-Bromo-2-methylpropene, 97%
Product Code. p-4089598 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mL
25 mL
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25mL
5mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1458-98-6 | C4H7Br | 135.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1458-98-6
Molecular Formula C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.00
MDL Number MFCD00134155
InChI Key USEGQJLHQSTGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-methylpropene, 3-bromo-2-methyl-1-propene, methallyl bromide, 2-bromomethyl prop-1-ene, 2-methylallyl bromide, 1-propene, 3-bromo-2-methyl, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene, 3-bromo-2-methylpropene, stabilized with hydroquinone, methallylbromide, methylallyl bromide
PubChem CID 357785
IUPAC Name 3-bromo-2-methylprop-1-ene
SMILES CC(=C)CBr
Especificaciones
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Density 1.3390g/mL
Boiling Point 94.0°C to 95.0°C
Flash Point 7°C
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH2=C(CH3)CH2Br
Quantity 5 mL
Specific Gravity 1.339
Formula Weight 135
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Bromo-2-methylpropene
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-methylpropene
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
Consejos de prudencia
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado