Learn More
2-Valerylfuran, 97%
Product Code. p-7029059
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
CAS: 3194-17-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3194-17-0
Molecular Formula C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
MDL Number MFCD00053147
InChI Key HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)pentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CO1
Specifications
Refractive Index 1.492
Quantity 10 g
Formula Weight 152.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Valerylfuran
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Valerylfuran
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : 2-Valerylfuran
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt