Learn More
2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15444487
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131747-43-8
Molecular Formula C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
MDL Number MFCD01862052
InChI Key BFROETNLEIAWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-trifluoromethylnicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, pubchem12728, acmc-1c9gb, trifluoromethylnicotinic acid
PubChem CID 2777547
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(N=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Melting Point 185°C to 187°C
Quantity 1 g
Formula Weight 191.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato