Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. p-3830057
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 898289-35-5
Molecular Formula C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.246
MDL Number MFCD09025872
InChI Key CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
IUPAC Name 2-(oxan-4-yloxy)aniline
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Specifica
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 193.24
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato