Learn More
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid, 96%
Product Code. 15472379
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 1003845-06-4 | C4H4BClN2O2 | 158.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003845-06-4
Molecular Formula C4H4BClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.35
MDL Number MFCD08063113
InChI Key YTCIHPTZKKWKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidineboronic acid, 2-chloropyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-2097pq, ksc493q8p, 2-chloropyrimidin-5-boronic acid, 2-chloro-5-pyrimidinylboronic acid, 2-chloro-pyridineyl-5-boronic acid, 2-chloro-pyrimidine-5-boronic acid
PubChem CID 21747362
IUPAC Name (2-chloropyrimidin-5-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Color White
Quantity 250 mg
Formula Weight 158.35
Percent Purity 96%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt