Learn More
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Product Code. p-2698147
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 63211-98-3
Molecular Formula C5H7ClN4
Molecular Weight (g/mol) 158.59
MDL Number MFCD01764685
InChI Key KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
IUPAC Name 2-chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
SMILES CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Specifica
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 158.59
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato