Learn More
2',5'-dihydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 490-78-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
27.94€ - 80.90€
Identifiants chimiques
CAS | 490-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
Numéro MDL | MFCD00002343 |
Clé InChI | WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy |
CID PubChem | 10279 |
Nom IUPAC | 1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10204480
|
Thermo Scientific Acros
114810050 |
5 g | Flacon en verre |
27.94€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10172760
|
Thermo Scientific Acros
114810250 |
25 g | Flacon en verre |
80.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
490-78-8 | |
152.15 | |
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N | |
10279 | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O |
C8H8O3 | |
MFCD00002343 | |
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy | |
1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone |
Spécification
2', 5'-Dihydroxyacetophenone | |
490-78-8 | |
100.0 | |
Authentique | |
C8H8O3 | |
MFCD00002343 | |
2',5'-dihydroxyacetophenone, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethanone, 2-acetylhydroquinone, 2,5-dihydroxyacetophenone, quinacetophenone, acetylhydroquinone, ethanone, 1-2,5-dihydroxyphenyl, 1-2,5-dihydroxyphenyl ethan-1-one, acetylquinol, acetophenone, 2',5'-dihydroxy | |
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,5-dihydroxyphényl)éthanone | |
10279 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
203.0°C to 208.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
(HO)2C6H3COCH3 | |
08, 271 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)O)O | |
152.15 | |
152.15 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-716-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AM7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2',5'-Dihydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.