Learn More
2,4,6-Trimethylaniline, 97%
Product Code. 10432845 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
2.50kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-05-1
Molecular Formula C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
MDL Number MFCD00007740
InChI Key KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC Name 2,4,6-trimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Spezifikation
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point -5.0°C
Density 0.9600g/mL
Boiling Point 233.0°C
Flash Point 96°C
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula (CH3)3C6H2NH2
Refractive Index 1.5505 to 1.5525
Quantity 500 g
Beilstein 12,116
Specific Gravity 0.96
Solubility Information Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Formula Weight 135.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2, 4, 6-Trimethylaniline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Gefahrenhinweis
  • H373-May cause damage to organs.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H301-Toxic if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt