Learn More
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
102.60 CHF - 246.61 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 916766-87-5 |
---|---|
Summenformel | C12H20N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 208.305 |
MDL-Nummer | MFCD09064996 |
InChI-Schlüssel | CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine |
PubChem CID | 21465422 |
IUPAC-Name | 3-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10602675
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59613CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
102.60 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10778445
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59613DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
246.61 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
916766-87-5 | |
208.305 | |
CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N | |
21465422 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN |
C12H20N2O | |
MFCD09064996 | |
2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine | |
3-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin |
Spezifikation
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine | |
89.5 | |
90% | |
MFCD09064996 | |
CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N | |
3-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin | |
21465422 | |
90% |
916766-87-5 | |
100.0 | |
C12H20N2O | |
2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN | |
208.305 | |
208.3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.