Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, White, Closed top, 13-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
371.00 - 437.00
Specificatie
Diameter (metrisch) buiten | 13 mm |
---|---|
Materiaal | Polypropylene |
Voor gebruik met (toepassing) | HPLC |
Aantal | 100 |
Type | Screw Cap |
Productcode | Merk | Kleur | Materiaal (bekleding) | Dikte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Kleur | Materiaal (bekleding) | Dikte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11814980
|
Fisherbrand™
13 15 1493 |
Red-Orange, Transparent, White | Natural Rubber/TEF | 1.3 mm |
371.00
Pack of 1000 |
|
|||
15219296
|
Fisherbrand™
13 15 1825 |
Cream, Red, White | Silicone/PTFE | 1.5 mm |
437.00
Pack of 1000 |
|
|||
Beschrijving
- 13mm
- PP
- Screw Cap
- White
- Closed top
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specificatie
13 mm | |
HPLC | |
Screw Cap |
Polypropylene | |
100 |