Learn More
100 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension of extremely accurate (± 1%) polymer microspheres with guaranteed shelf life stability even after opening the bottle.
185.00 - 384.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Ratio Instruments
Nauwkeurigheid Accuracy ± 1% NTU
Turbiditeit 100 NTU ± 1%
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Beschrijving Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Beschrijving Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11576583
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
CRSR-100-100
Liquid format in an HDPE Bottle 100 mL
185.00
100mL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11586583
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
CRSR-100-500
Liquid format in an HDPE Bottle GL45 500 mL
384.00
500mL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designed and formulated to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards, primarily formazin-based standards.
  • Certified
  • NIST traceable
  • Non-toxic, non-carcinogenic
  • Highly accurate
  • Stable
  • EPA approved
Specificatie
Specificatie
Ratio Instruments
Accuracy ± 1% NTU
100 NTU ± 1%
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie