Learn More
1-Octadecylamine hydrochloride
Product Code. p-7051505
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
CAS: 1838-08-0 | C18H40ClN | 305.975 g/mol
1-Octadecylamine hydrochloride is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1838-08-0
Molecular Formula C18H40ClN
Molecular Weight (g/mol) 305.975
MDL Number MFCD00042018
InChI Key RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
PubChem CID 519552
IUPAC Name octadecan-1-amine;hydrochloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
Spezifikation
Melting Point 160°C
Quantity 5 g
Solubility Information Soluble in hot methanol.
Formula Weight 305.97
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 1-Octadecylamine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt