Learn More
1-n-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 97%
Codice prodotto. 15494846
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 244193-56-4 | C14H27BF4N2 | 310.19 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
Notes
Moisture Sensitive, store away from moisture. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 244193-56-4
Formula molecolare C14H27BF4N2
Molecular Weight (g/mol) 310.19
Numero MDL MFCD09038853
InChI Key QGUMDWFYJYXDTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, dsstox_cid_27891, dsstox_rid_82644, dsstox_gsid_47915, ksc200g6n, c10mim bf4, 1-decyl-3-me-thylimidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 11461044
IUPAC Name 1-decyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Colore Yellow
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 310.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato