Learn More
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15667800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Packaging:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Molecular Formula C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
MDL Number MFCD00006571
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC Name 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Melting Point 12°C
Color Colorless
Density 1.034g/mL at 25°C
Boiling Point 100°C to 102°C (1013 hPa)
Quantity 2.5 L
Explosion Limit 0.22
Flash Point 12°C (53.6°F)
Ignition Point 356°F
Odor Aromatic
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Vapor Pressure 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
UN Number UN1165
Beilstein 102551
Solubility Information Fully miscible in water
Formula Weight 88.11g/mol
Percent Purity ≥99%
Chemical Name or Material 1,4-Dioxane
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt